Kluczowe dokumenty
BR704554
BRAND® seripettor® cap
for 25 mL
Synonim(y):
1601, Akcesoria, Dozownik, Dozownik butelkowy
Wybierz wielkość
1 EA
96,00 zł
96,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
96,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
96,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opis
cap for valve block
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704554
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasadka 1191 Seripettor® to polipropylenowa (PP) nasadka przeznaczona do bezpiecznego zamykania bloku zaworowego systemu Seripettor®. Zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności, nasadka ta nadaje się do sterylizacji w autoklawie, zapewniając odporność na wysokie temperatury i procesy sterylizacji. Jego precyzyjne dopasowanie pomaga utrzymać integralność systemu, czyniąc go niezbędnym elementem.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)