Kluczowe dokumenty
BR704275
BRAND® Bottle stand for Dispensette®/Titrette®
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Wybierz wielkość
1 EA
830,00 zł
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704275
wymiary podstawy
220 mm × 160 mm
rozmiar pręta
325 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Full plastic material – suitable for use in aggressive environment (e.g., acid fumes in the hood).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)