Kluczowe dokumenty
BR704014
BRAND® bottle for dispensers
capacity 250 mL, without coating
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL32)
Właściwości
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704014
pojemność
250 mL
śr. × wys.
65 mm × 160 mm
Opis ogólny
Oszczędzająca miejsce kwadratowa podstawa. Dostępne z powłoką etylenowo-akrylową lub bez powłoki. Powłoka otacza szklaną butelkę jak skóra ochronna. W przypadku pęknięcia butelki ryzyko odłamków jest znacznie zmniejszone. Maksymalna temperatura pracy butelek z powłoką wynosi 80 °C. Aby zachować powłokę, nie należy czyścić butelek w temperaturach przekraczających 60°C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)