BR65243
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 425 mm, top socket joint: 24/29
Wybierz wielkość
2010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2010,00 zł
Polecane produkty
Połączenie
socket joint: top24/29
Właściwości
lid with socket and stopcock
producent / nazwa handlowa
BRAND 65243
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
250 mm × 320 mm × 425 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)