Merck
BR65038
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Właściwości
with knob lid
producent / nazwa handlowa
BRAND 65038
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
200 mm × 270 mm × 298 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG