BR62010
BRAND® PFA sample jar with screw cap
capacity 60 mL
Synonim(y):
Jars, PFA
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
PFA
producent / nazwa handlowa
BRAND 62010
pojemność
60 mL
dopasowywanie
GL 40
Opis ogólny
For sample collection, transport and storage. PFA screw cap with molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstand temperatures from -200 °C to 260 °C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)