Kluczowe dokumenty
BR386038
BRAND® Oxygen flask
size 100-150 mL, with glass stopper NS 14/23
Synonim(y):
Bottles, Oxygen flasks, Winkler pattern
Wybierz wielkość
2 EA
237,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
237,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 386038
rozmiar
100-150 mL
Opis ogólny
Szkło sodowo-wapniowe. Do oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie. Mierzona pojemność jest określona z dokładnością do ±0,01 ml. Z miejscem na etykietę. Solidny, ukośnie ścięty korek ze standardowo szlifowanego szkła można zabezpieczyć klipsem mocującym. Każda kolba jest kalibrowana z własnym korkiem, dlatego korki i kolby nie są wymienne. Każda kolba i jej korek są oznaczone unikalnym, pasującym numerem identyfikacyjnym.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)