Kluczowe dokumenty
BR30608
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 6 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Wybierz wielkość
6 EA
274,00 zł
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
274,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30608
pojemność
6 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipety objętościowe 1191 USP 1185, jednoznakowe, są wykonane z wysokiej jakości materiału 2724 isą zgodne z normami DIN EN ISO 648. Pipety te są ustawione na "Ex" i charakteryzują się czasem oczekiwania wynoszącym 5 sekund w celu precyzyjnego podawania cieczy. Do każdej pipety dołączony jest certyfikat partii USP, zapewniający gwarancję jakości i identyfikowalność. Ta niezawodna pipeta wolumetryczna jest niezbędna do dokładnego pomiaru cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych, co czyni ją cennym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych.
Cechy i korzyści
  • Dokładny wolumetryczny przyrząd pomiarowy do precyzyjnych analiz. 1191 Pipety wolumetryczne USP 1185, 1-mark o pojemności 6 mL, wykonane z AR-GLAS®, są produkowane zgodnie z normą DIN EN ISO 648.
  • Dostosowane do "Ex".
  • Skrócony czas oczekiwania (5 s) i uproszczona obsługa.
  • Wysoka precyzja objętości.
  • Menisk musi być ustawiony - tylko raz - bezpośrednio na objętość częściową.
  • Zoptymalizowana geometria przepływu w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy z pipet bańkowych i pipet z podziałką.
  • Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.