Kluczowe dokumenty
BR27010
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
5 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Synonim(y):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
12 EA
158,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
158,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glass
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 27010
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
5.0 mL
Opis ogólny
Pipeta z podziałką 1191 SILBERBRAND ETERNA jest przyrządem klasy B, typ 2, wykonanym z materiału 2724 i zgodnym z normami DIN EN ISO 835. Zaprojektowana z myślą o precyzji, jest skalibrowana do dostarczania (TD, Ex), zapewniając dokładne przenoszenie cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Ta pipeta łączy trwałość z funkcjonalnością, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem dla profesjonalistów wymagających wysokiej jakości narzędzi pomiarowych. Wyraźne oznaczenia podziałki ułatwiają odczyt, zwiększając wydajność użytkownika.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)