Przejdź do
BR23713
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 10 mL, clear
Synonim(y):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121808
eCl@ss:
32070701
Material:
AR-Glass , clear
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
AR-Glass , clear
description
SILBERBRAND
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 23713
L
330 mm
size
10 mL
General description
Spare burette for automatic burette Schilling, made of Boro 3.3 glass, available in various nominal volumes for precise liquid dispensing.
Application
Liquid handling
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR23718BR23715BR23716
description
size 10 mL, clear
description
size 50 mL, clear
description
size 15 mL, clear
description
size 25 mL, clear
material
AR-Glass , clear
material
AR-Glass , clear
material
clear , AR-Glass
material
clear , AR-Glass
L
330 mm
L
580 mm
L
330 mm
L
380 mm
manufacturer/tradename
BRAND 23713
manufacturer/tradename
BRAND 23718
manufacturer/tradename
BRAND 23715
manufacturer/tradename
BRAND 23716
description
SILBERBRAND
description
SILBERBRAND
description
SILBERBRAND
description
SILBERBRAND
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
size
10 mL
size
50 mL
size
15 mL
size
25 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)