Kluczowe dokumenty
BR144330
BRAND® stopper
silicone, H 25 mm, top diam. 22 mm
Synonim(y):
Stoppers
Wybierz wielkość
10 EA
128,00 zł
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
128,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
silicone
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144330
Wysokość
25 mm
średnica dna
17 mm
śr. górna
22 mm
Opis ogólny
Zatyczka 1191 jest wykonana z silikonu w kolorze naturalnym (SI), zapewniając niezawodne rozwiązanie uszczelniające do różnych zastosowań laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)