Kluczowe dokumenty
BR13933
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 10 mL, SILBERBRAND, amber AR-Glass
Synonim(y):
Accessories, Burettes, Compact Burettes, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
1 EA
102,00 zł
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
102,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber AR-Glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 13933
Długość
350 mm
rozmiar
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapasowe probówki 1191 do biuret kompaktowych są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego szkła Boro 3.3, zapewniającego zarówno trwałość, jak i widoczność w celu dokładnego pomiaru cieczy. Te zapasowe rurki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o kompatybilności z kompaktowymi biuretami BLAU1191 i SILBERBRAND, co czyni je niezawodnym wyborem do konserwacji systemów obsługi cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)