Kluczowe dokumenty
BR130426
BRAND® square bottle with tamper-proof screw cap, PE-HD
capacity 2500 mL, wide-neck
Synonim(y):
Bottles, Plastics, Square bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
square bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
wide-neck
Połączenie
Joints threaded neck (GL80)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130426
Dł. × wys.
112 mm × 258 mm
pojemność
2500 mL
Opis ogólny
Przezroczyste. Zakrętka ze stożkiem uszczelniającym, PP, niebieska, z pigmentami niezawierającymi kadmu. Zamknięcie z zabezpieczeniem antysabotażowym i wciskanym pierścieniem ustalającym. Oszczędzająca miejsce kwadratowa podstawa.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)