BR129754
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 500 mL
Wybierz wielkość
17,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
17,00 zł
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL50)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 129754
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)