Merck
BOG00114
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)-1,2,3-thiadiazole
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
4400,00 zł
4400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
4400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2S
Masa cząsteczkowa:
220.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
4400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
[H][C@]1(C2)C[C@](CC2(C3=CSN=N3)C4)([H])C[C@]4([H])C1
InChI
1S/C12H16N2S/c1-8-2-10-3-9(1)5-12(4-8,6-10)11-7-15-14-13-11/h7-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,12-
Klucz InChI
YWPMUERIBFGRJQ-GOCCLTDMSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)