BMSR5010
Rotating Mixer with rotisseries
for 1.5/2.0, 15 and 50 ml tubes, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
rotator rurowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
positions< 48 (number)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R5010
Parametry
1 rpm speed (40 rpm)
szer. × dł. × wys.
21 cm × 27 cm × 32 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Regulowana prędkość i kąt nachylenia
- Tryb odwracania dla bardziej intensywnego mieszania
- Bezpieczny w chłodni i inkubatorze
- W zestawie 3 mieszadła obrotowe do wszystkich popularnych rozmiarów probówek (12 x 50 ml, 20 x 15 ml, 48 x 1,5/2,0 ml)
Mieszadło obrotowe Benchmark zapewnia delikatne lub energiczne mieszanie próbek laboratoryjnych o objętości do 50 ml. Dzięki regulowanej prędkości i kątowi nachylenia, mieszadło obrotowe jest idealne do różnych zastosowań, od mieszania próbek krwi po przygotowywanie jednorodnych dyspersji.
W zestawie znajdują się trzy obrotowe uchwyty na probówki do mieszania wszystkich typowych probówek laboratoryjnych, a każdy pojedynczy uchwyt na probówkę został zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny chwyt, zapobiegając "chybotaniu" lub poluzowaniu podczas mieszania przy dużych prędkościach.
Dla bardziej intensywnego mieszania dostępny jest unikalny tryb odwracania. W trybie cofania mieszadło obraca się o 360°, a następnie zatrzymuje się i obraca w odwrotnym kierunku. Ten ruch w przód i w tył jest powtarzany aż do upływu ustawionego czasu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)