The stirrer is compatible with borosilicate glass beakers and other vessels up to 20 liters, with a maximum stirring volume of 15 liters.
BMSH3710HSE
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
Wybierz wielkość
4140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4140,00 zł
Polecane produkty
Materiały
ceramic platform
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3710-HS-E
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
płytka szer. × dł.
25 cm × 25 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
How much load will sustain in this stirrer? It will carry upto 10 lit volume stainless steel container?