Key Documents
BMSE1101COMB1
Benchmark Extra Doublesided Combs for myGel ”InstaView” Casting Set
Synonim(y):
electrophoresis comb, gel comb
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.71
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1101-COMB1
Opis ogólny
Double sided comb, 22/12 teeth, for use with myGel Mini casting set
Zastosowanie
myGel, casting, electrophoresis, agarose
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)