Key Documents
BML00219
2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Postać
solid
ciąg SMILES
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC=CN=C2N3CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-13-11-23(12-14-24)16-15(9-8-10-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-10H,11-14H2,1-7H3
Klucz InChI
XJWOYOCFGJJSHT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)