Merck
BLN00067
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrIN3
Masa cząsteczkowa:
323.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
IC1=NNC2=C1C=CN=C2Br
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
RAGDXYJRZOFKCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3