Kluczowe dokumenty
BBO000373
(1R,2R,3S,5R)-2-Amino-2,6,6-trimethyl-3-methylcarboxybicyclo[3.1.1]heptane hydrochloride
About This Item
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(OC)[C@@H]1[C@@](N)(C)[C@@H]2C[C@H](C1)C(C)2C.Cl
InChI
1S/C12H21NO2.ClH/c1-11(2)7-5-8(10(14)15-4)12(3,13)9(11)6-7;/h7-9H,5-6,13H2,1-4H3;1H/t7-,8+,9+,12-;/m0./s1
Klucz InChI
NUODAUPGSKOFMC-DALHNCERSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)