BAH369240010
SP Bel-Art® Sterileware™ Scoop Sampling System
Snap-on lid contains sample in scoop, nominal capacity 125 mL (4 oz), pack of 10 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
miarka kolekcji
About This Item
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36924-0010
wys. × dł. × szer.
1.3125 in. (33 mm) × 8.6875 in. (221 mm) × 2 in. (51 mm)
bowl L × H × W
3.6875 in. (94 mm) × 1.3125 in. (33 mm) × 2 in. (51 mm)
dł. rączki
5 in. (12.7 cm)
pojemność nominalna
125 mL (4 oz)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Długi uchwyt zwiększa odległość między dłonią a próbką, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.
- Szufelki pozostają w pozycji pionowej po umieszczeniu na płaskiej powierzchni; mogą być używane jako łódki wagowe
- Zatrzask na pokrywie można zagiąć, aby uzyskać szczelniejsze zamknięcie
- Dane dotyczące pobierania próbek można oznaczyć na pokrywce ołówkiem woskowym, wstępnie oznaczoną etykietą lub taśmą do etykietowania, aby ułatwić śledzenie.
- Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Indywidualnie zapieczętowane i wysterylizowane w torebce polietylenowej, gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia partii
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)