Kluczowe dokumenty
BAH131870000
Poxygrid® bag holder
to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
Synonim(y):
bag holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Właściwości
to hold 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13187-0000
śr. × wys.
7.3 in. (185 mm) × 20.5 in. (520 mm)
Opis ogólny
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
Cechy i korzyści
  • Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
  • Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
  • Autoclavable
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)