Kluczowe dokumenty
BAF420300000
Poliwęglanowy eksykator próżniowy SP 8949 "Space Saver"
volume 0.09 ft3
Synonim(y):
SP Bel-Art® "Space Saver" Polycarbonate Vacuum Desiccator
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
clear polycarbonate top(s)
white polypropylene bottom
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42030-0000
pojemność
0.09 ft3
Opis ogólny
Zmaksymalizuj przestrzeń w laboratorium lub klasie. Te wytrzymałe, nietłukące się eksykatory, zajmujące mniej niż 12" miejsca na blacie, zapewniają suche przechowywanie i ochronę produktów wrażliwych na wilgoć.
  • "Płaska kopuła" z przezroczystego poliwęglanu z pokrętłem maksymalizuje prześwity wewnętrzne i zapewnia średnio o 13% większą objętość wewnętrzną w porównaniu ze standardowymi kopułami półkulistymi.
  • Duże żebrowane pokrętło ułatwiające podnoszenie górnej części; bardzo ciężkie ścianki
  • Wszystkie modele zawierają perforowaną płytkę o grubości 0,32 cm (⅛"); na płytce lub pod nią można umieścić środek osuszający jednorazowego lub wielokrotnego użytku.
  • O-ring z neoprenu zapewnia szczelność do 0˚C bez konieczności stosowania smaru (pierścień nie zostanie uszkodzony w przypadku użycia smaru).
  • Białe dno z polipropylenu może podtrzymywać tygle żarowe na ceramicznych płytach osuszających Minerit HD High Heat.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)