Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
BAF371200080
Mieszadło magnetyczne SP Bel-Art® Spinbar®
polygon white PTFE-coated (no pivot ring), L × diam. 3.125 in. (80  mm) × 0.375 in. (10 mm)
Synonim(y):
Spinbar® magnetic stir bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
polygon white PTFE-coated (no pivot ring)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37120-0080
dł. × śr.
3.125 in. (80  mm) × 0.375 in. (10 mm)
Opis ogólny
Wysokiej jakości mieszadła magnetyczne w obudowie PTFE zapewniają wydajne mieszanie i spójne wyniki.
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Cechy i korzyści
  • Wielopłaszczyznowy kształt wielokąta o zwiększonej powierzchni tworzy dodatkowe turbulencje w stosunku do gładkich cylindrycznych prętów o podobnych rozmiarach, zapewniając dokładne mieszanie.
  • Brak pierścienia obrotowego pozwala prętowi Spinbar pozostać blisko dna zbiornika, umożliwiając "zgarnianie" ciał stałych.
  • Optymalne połączenie z napędem magnetycznym, ponieważ cała długość pręta mieszającego jest w bliskim kontakcie
  • Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE klasy VI wg FDA, USP®; doskonała kompatybilność chemiczna
  • Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS
  • Bezpieczny w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)