Kluczowe dokumenty
BAF369110150
SP Bel-Art® Sterileware Flat Bottom Sampling Scoop
white polystyrene, nominal capacity 150 mL (5.1 oz), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36911-0150
bowl H × L × W
1.375 in. (34 mm) × 4.875 in. (123 mm) × 2.75 in. (68 mm)
dł. rączki
3.75 in. (9.5 cm)
pojemność nominalna
150 mL (5.1 oz)
Opis ogólny
Te sterylne miarki są używane przez firmy farmaceutyczne, spożywcze, kosmetyczne i chemiczne do ogólnych prac produkcyjnych lub laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
Te sterylne miarki są używane przez firmy farmaceutyczne, spożywcze, kosmetyczne i chemiczne do ogólnych prac produkcyjnych lub laboratoryjnych.
  • Uderzenie uchwytu działa jak podpórka pod kciuk, pomagając trzymać dłoń z dala od czerpaka; zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
  • Płaskie dno umożliwia użycie jako szalki wagowej
  • Możliwość pomiaru przybliżonej objętości poprzez usunięcie nadmiaru proszku
  • Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
  • Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)