Kluczowe dokumenty
BAF367382500
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 2500 mL (85 oz)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36738-2500
dł. całkowita
12.625 in. (320 mm)
bowl L
8.5 in. (215 mm)
bowl diam.
7.25 in. (185 mm)
pojemność nominalna
2500 mL (85 oz)
Opis ogólny
Te wysokiej jakości miarki wielokrotnego użytku mogą być wielokrotnie używane do przenoszenia proszków i granulek w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Cechy i korzyści
  • Farmaceutyczna stal nierdzewna klasy 316
  • Łatwa do czyszczenia, bezszwowa konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczeniom krzyżowym
  • Wysoka odporność na sól i kwasy, idealna do pobierania próbek żywności
  • Pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, gdy jest używany zamiast jednorazowych łyżek
  • Zgodność z GMP
  • Możliwość autoklawowania
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)