BAF131741012
Cleanware self-adhesive waste bags
W × L 305 mm (12 in.) × 406 mm (16 in.)
Wybierz wielkość
240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
240,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13174-1012
szer. × dł.
305 mm (12 in.) × 406 mm (16 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wygodna konstrukcja do powieszenia w dowolnym miejscu
- Wystarczy odkleić podkład i powiesić w pobliżu miejsca pracy.
- Wykonane z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej i dużej gęstości (HMHD)
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)