BAB604000800
SP Bel-Art® H-B Double-Safe™ PFA Coated, Liquid-In-Glass Thermometer
temp -10-260 °C, immersion level, 76 mm Partial Immersion: (3”)
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
graduation 1 °C
immersion level 76 mm Partial Immersion: (3”)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art B60400-0800
temp measuring range
-10-260 °C
accuracy: ±1.5 °C
accuracy: ±2 °C (above 100°C)
accuracy: ±2.5 °C (above 200°C)
accuracy: ±3 °C (above 230°C)
Długość
10 in. (255 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Nietoksyczna, biodegradowalna ciecz Enviro-Safe® z bezołowiowym, żółtym szkłem tylnym zapewnia łatwą czytelność i mniej błędów odczytu
- Idealny do użytku w laboratoriach chemicznych/petrochemicznych, uniwersytetach, instytucjach naukowych, przetwórstwie żywności i napojów, przemyśle farmaceutycznym i medycznym, mleczarniach, browarach i gorzelniach.
- Wyprodukowane i przetestowane przez nasz zespół ds. jakości w USA
- Identyfikowalne przez NIST
- Zawierają wielojęzyczną (angielską, francuską, niemiecką, włoską, portugalską i hiszpańską) deklarację dokładności i identyfikowalności.
- Jeśli potrzebujesz indywidualnego raportu z kalibracji termometru, dostępne są fabrycznie skalibrowane termometry lub niestandardowe usługi kalibracji.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)