BAB602102900
SP Bel-Art® H-B Frio-Temp® Calibrated Electronic Verification Thermometer
temp. range at -50-300 °C, Refrigerator Calibration
Synonim(y):
Skalibrowany termometr lodówkowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
stainless steel probe
Właściwości
Alarm, Timer
Refrigerator Calibration
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60210-2900
range of application measuring range
-50-300 °C, resolution: 1 °F/C (±1°C from -20/130°C; ±2°C from -50/-21°C and 131/200°C; otherwise ±4°C)
Parametry
temp. range at -50-300 °C
wys. × szer.
18 mm × 52 mm
dł. sondy
105 mm , 4.1"
moc baterii
AAA
Opis ogólny
Uwaga: Plastikowe butelki wskazane w tabeli nie mogą być używane w piekarnikach. Szklane butelki i nakrętki dołączone do produktów wskazanych w tabeli nie powinny być używane w warunkach, w których temperatura może przekraczać 200°C.
Cechy i korzyści
- Dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki uzyskuje się za pomocą napełnionej butelki (w zestawie), która naśladuje próbkę.
- Wszystkie modele zawierają akredytowaną dokumentację kalibracyjną spełniającą wymagania normy ISO 17025
- Testowane i kalibrowane w wyłącznym, potrójnie akredytowanym/zarejestrowanym laboratorium ISO/IEC 17025:2017, akredytowanym przez A2LA (certyfikat #2448.01), w oparciu o sprzęt, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST.
- Zawiera wielojęzyczne instrukcje (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) Indywidualnie serializowane, oznaczone znakiem CE
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)