Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
600,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥99.0% (GC), powder | description 99% | description 95% |
| assay 95% | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.519 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.419 |
| density 0.964 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.215 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.960 g/L at 25 °C |
| bp 117-118 °C/12 mmHg (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 196 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form powder | form - | form liquid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?