Merck
B96953
Sigma-Aldrich
Woodward′s reagent L
97%
Synonim(y):
2-tert-Butyl-5-methylisoxazolium perchlorate, Woodward’s Reagent L
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
97%
mp
119.5-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.Cc1cc[n+](o1)C(C)(C)C
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)