Merck
B8283
Sigma-Aldrich
2-Butyl-5-hydroxymethylimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCc1ncc(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H14N2O/c1-2-3-4-8-9-5-7(6-11)10-8/h5,11H,2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Carini et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(5), 1330-1336 (1990-05-01)
A series of compounds has been synthesized and demonstrated to be antagonists of the angiotensin II (AII) receptor. These compounds are structurally related to the N-(benzamidobenzyl)imidazoles and extend the scope of this new class of nonpeptide AII antagonists. It has