Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-578-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
113-118 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1Cc2ccccc2O
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)15/h1-8,14-15H,9H2
InChI key
MQCPOLNSJCWPGT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description phyproof® Reference Substance | description powder or solid (Crystals) |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 113-118 °C (lit.) | mp 162-164 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form powder | form crystals | form solid | form powder or solid (Crystals) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?