Merck
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
Synonim(y):
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
137-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)