Merck
B2753
Sigma-Aldrich
Butyrylcholine chloride
≥98%
Wybierz wielkość
10 G
543,00 zł
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
543,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C9H20NO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.[Cl-].CCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VCOBYGVZILHVOO-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)