Merck
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
tw
144 °C/85 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup