Merck
B0751
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
powder
Synonim(y):
5-Benzyloxy-3-formylindole, NSC 71049
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
kolor
yellow to brown
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C16H13NO2/c18-10-13-9-17-16-7-6-14(8-15(13)16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,17H,11H2
Klucz InChI
DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Rhodanine merocyanine dyes
  • Potential topoisomerase II inhibitors
  • Azithromycin derivatives
  • Inhibitors of PI3 kinase-α and the mammalian target of rapamycin
  • Cytotoxic agents
  • Vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor
  • Derivatives of vancomycin and eremomycin
  • Benzimidazoles as potential antibacterial agents
  • Light-dependent tumor necrosis factor-α antagonists
  • Serotonin 5-HT4 Receptor agonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)