Merck
B0626
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
crystalline
Synonim(y):
NSC 68361
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
crystalline
kolor
off-white to tan
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H15NO3/c19-17(20)8-13-10-18-16-7-6-14(9-15(13)16)21-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,18H,8,11H2,(H,19,20)
Klucz InChI
GKIOPUYLJUOZHJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of Gli1-mediated transcription as potential anticancer agents
  • Synthetic analogs of spider toxins
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Sugawara et al.
Biochimica et biophysica acta, 1192(2), 241-246 (1994-06-22)
The effect of membrane surface potential on the uptake of several anionic compounds by liposomes (large unilamellar vesicles), which contain various amounts of dipalmitoylphosphatidylserine (DPPS), was investigated. The uptake amount of four tested anionic compounds (cefixime, benzyloxyindoleacetic acid (BOIAA), ceftibuten