Merck
ALD01834
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine is a ligand developed by the Jin-Quan Yu group to affect the meta-selective C-H functionalization of phenols and anilines, including heterocyclic variants of these arenes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Yu program centers around the discovery of catalytic carbon–carbon and carbon–heteroatom bond forming reactions based on C–H activation. Target transformations are selected to enable 1) the use of simple and abundant starting materials such as aliphatic acids, amines and alcohols, and 2) disconnections that drastically shorten the synthesis of a drug molecule or a major class of biologically active compounds.