Merck
ALD00516
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-4
Synonim(y):
4-((4-(trifluorometylo)fenylo)karbamoilo)piperazyno-1-karboksylan tert-butylu, SHI-4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)NC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C17H22F3N3O3/c1-16(2,3)26-15(25)23-10-8-22(9-11-23)14(24)21-13-6-4-12(5-7-13)17(18,19)20/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,21,24)
Klucz InChI
FSOGYZYWLXHRLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inhibitory hydrolaz serynowych to małocząsteczkowe fragmenty, które reagują in vitro z białkami z klasy hydrolaz serynowych. Są one podatne na dalsze modyfikacje w celu stworzenia nowych inhibitorów tej klasy białek.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve
Powiązane treści
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.