Merck
ALD00290
Sigma-Aldrich
Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinate
Synonim(y):
DMPS-Na
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Kod UNSPSC:
41106514
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>200 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CS(O[Na])=O
InChI
1S/C5H12O2S.Na/c1-5(2,3)4-8(6)7;/h4H2,1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KLBOBKWDKHOXNX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.