Merck
ALD00202
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.06
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
65-70 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=C(Cl)C=CC=C1Cl)(F)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
YZHIFNHRRUIOAY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)