Merck
ALD00140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9FO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
59-63 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H9FO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
LCEVVNNKUAEPJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.