Merck
ALD00138
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539
gęstość
1.587 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
MEUGNSGWAGTVDJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.