Merck
ALD00136
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
Synonim(y):
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
65-70 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C1C(C)C)(F)=O
InChI
1S/C15H23FO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
Klucz InChI
RTYWQCWRMCSZMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3