Merck
ALD00124
Sigma-Aldrich
4′-Methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11FO3S
Masa cząsteczkowa:
266.29
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
ciąg SMILES
FS(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O
InChI
1S/C13H11FO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
Klucz InChI
GKOAHXFFXWQOBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)