Merck
ALD00120
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95% (GC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
132-137 °C
ciąg SMILES
CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(F)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C13H11FO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
Klucz InChI
SRUDIGLPGZXHEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)