Merck
ALD00078
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6FNO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.19
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
106-119 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO5S/c1-14-6-4-5(9(10)11)2-3-7(6)15(8,12)13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
LAUPFCXWHNSUKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi.
To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)