Merck
ALD00066
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
95%
Synonim(y):
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrF4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.06
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
53-58 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F)(F)=O
InChI
1S/C7H3BrF4O3S/c8-4-1-2-6(16(12,13)14)5(3-4)15-7(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
WWXPNOFROLLPOF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)